1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
C2195-25G C2195-5G
TCIAC2195-25GEA 143 EUR
TCIAC2195-25G TCIAC2195-5G
1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD00215833
Núm. CAS: 350-31-2
EINECS: 206-500-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C