Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
D3081-25G D3081-5G
TCIAD3081-25GEA 65 EUR
TCIAD3081-25G TCIAD3081-5G
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Pto. de fusión: 250°C
Número MDL: MFCD01318138
Núm. CAS: 156545-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a41d9abb6abbfb19c1e317db5ac3679e927d48d5&vid=a41d9abb6abbfb19c1e317db5ac3679e927d48d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %