6-Hidroxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: IMEXINE OBA, 6-Hidroxi-1H-indol
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 66.9 EUR
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hidroxiindol ≥98%
6-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152101
Núm. CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9 III