Ácido acético 1 mol/l (1 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
MC307419.0500 MC307419.1000
PRLSMC307419.0500EA 0 EUR
PRLSMC307419.0500 PRLSMC307419.1000
Ácido acético 1 mol/l (1 N)
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM