Fulereno C60 99%, en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
46311.MD
46311.03
46311.06
46311.MDEA
156
EUR
46311.MD
46311.03
46311.06
Fulereno C60 99%, en polvo
Fulereno C60
Purity: 99%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formula:
C₆₀ MW: 720,66 g/mol Pto. Ebullición: 500…600 °C (subl.) Pto. de fusión: > 280 °C Densidad: 1,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151408 Núm. CAS: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 13,01447 |