Celulosa, microcristalino ∼ Ø 50 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
387240010 387240050 387242500
ACRO387240010EA 223 EUR
ACRO387240010 ACRO387240050 ACRO387242500
Celulosa, microcristalino ∼ Ø 50 µm
Celulosa
Formula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Pto. de fusión: 260 - 270 °C
Densidad: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081512
Núm. CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Índice Merck: 13,01977
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm