DL-Cisteína 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-DL-Cys-OH, (±)-Cisteína
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 57.4 EUR
H56126.06 H56126.14
DL-Cisteína 96%
DL-Cisteína
Formula: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Densidad: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004881
Núm. CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Índice Merck: 12,02850