Sodio metilato ∼25% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
46585.AP
46585.0F
46585.APEA
36.3
EUR
46585.AP
46585.0F
Sodio metilato ∼25% (w/w) in methanol
Sodio metilato
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.945
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -2°
Boiling Point: 92°
Beilstein Reference: 3592982
Merck Reference: 14,8643
UN No.: 1289
MDL No.: MFCD00012179
Formula:
CH₃NaO Pto. Ebullición: 92 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,945 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012179 Núm. CAS: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3,III Índice Merck: 14,8643 |