Cloruro de iterbio (III) hexahidrato 99.99+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
437180500
437180100
ACRO437180500EA
359
EUR
ACRO437180500
ACRO437180100
Cloruro de iterbio (III) hexahidrato 99.99+% (trace metals basis)
Cloruro de iterbio (III) hexahidrato
Formula:
Cl₃Yb·6H₂O MW: 387.49 g/mol Pto. de fusión: 865 °C Densidad: 2.57 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149885 Núm. CAS: 10035-01-5 EINECS: 233-800-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |