1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55312.06
H55312.14
H55312.06EA
37.1
EUR
H55312.06
H55312.14
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno ≥97%
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno
Purity: 97%
CAS No.: 20469-65-2
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD06200685
Formula:
C₈H₉BrO₂ Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200685 Núm. CAS: 20469-65-2 |