3-Nitro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
B20201.03
B20201.06
B20201.14
B20201.03EA
60.4
EUR
B20201.03
B20201.06
B20201.14
3-Nitro-o-fenilendiamina 98%
3-Nitro-o-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 3694-52-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 909344
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 157…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007722 Núm. CAS: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |