1-Butil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-4-butilbenceno
B2301-25G B2301-5G
TCIAB2301-25GEA 131 EUR
TCIAB2301-25G TCIAB2301-5G
1-Butil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Butil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173885
Núm. CAS: 79887-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&vid=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %