4-Bifenililamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Biphenylylamine, Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 29.4 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
4-Bifenililamina 98%
4-Phenylaniline
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Formula: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007879
Núm. CAS: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,1235