2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55176.06
H55176.14
H55176.06EA
72.3
EUR
H55176.06
H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenona
Formula:
C₁₃H₆N₂O₅ Pto. de fusión: 292…295 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001153 Núm. CAS: 31551-45-8 EINECS: 250-695-1 |