pentaceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H56310.MD
H56310.03
H56310.MDEA
154
EUR
H56310.MD
H56310.03
pentaceno ≥97%
pentaceno
Formula:
C₂₂H₁₄ Pto. de fusión: 372…374 °C (subl.) Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003710 Núm. CAS: 135-48-8 EINECS: 205-193-7 Índice Merck: 14,7107 |