G148 disulfato
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 82.5 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G148 disulfato
Disulfato G148
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2