1-(3-Fluorobencil)piperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55295.03
H55295.06
H55295.03EA
62
EUR
H55295.03
H55295.06
1-(3-Fluorobencil)piperazina ≥97%
1-(3-Fluorobencil)piperazina
Formula:
C₁₁H₁₅FN₂ MW: 194,25 g/mol Pto. Ebullición: 281 °C Densidad: 1,106 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02242870 Núm. CAS: 55513-19-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...