2-Bromo-N-metilanilina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 115 EUR
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-metilanilina 95%
2-Bromo-N-metilanilina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 107…109 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,589
Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798064
Núm. CAS: 6832-87-7