4-Bromo-N-metilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 62.2 EUR
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-metilanilina ≥97%
4-Bromo-N-metilanilina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Pto. Ebullición: 259…260 °C
Densidad: 1,482
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030391
Núm. CAS: 6911-87-1