2,7-Dibromonaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 128 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaftaleno ≥99%
2,7-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238580
Núm. CAS: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9,III