Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
H34110.MDEA
0
EUR
H34110.MD
H34110.03
H34110.09
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico 96%
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico
Purity: 96%
CAS No.: 1643-26-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD01310820
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310820 Núm. CAS: 1643-26-1 |