3-Aminoindazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-1H-indazol, Indazol-3-amina, 1H-Indazol-3-ilamina, Indazol-3-ilamina, 1H-Indazol-3-amina
H33435.03 H33435.09
H33435.03EA 67.4 EUR
H33435.03 H33435.09
3-Aminoindazol 97%
3-Aminoindazol
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182045
Núm. CAS: 874-05-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III