4-Amino-2-cloropirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloropirimidin-4-ilamina
H55875.03
H55875.06
H55875.03EA
55.3
EUR
H55875.03
H55875.06
4-Amino-2-cloropirimidina 98%
4-Amino-2-cloropirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 7461-50-9
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 197-205°
MDL No.: MFCD00194051
Formula:
C₄H₄ClN₃ MW: 129,55 g/mol Pto. de fusión: 197…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00194051 Núm. CAS: 7461-50-9 |