6-Clorouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Clorouracilo
C2093-25G C2093-5G
TCIAC2093-25GEA 192 EUR
TCIAC2093-25G TCIAC2093-5G
6-Clorouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Clorouracilo
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Pto. de fusión: 295°C
Número MDL: MFCD00014595
Núm. CAS: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8f7707165dc78c0d16e81d93d2537748943eca&vid=9a8f7707165dc78c0d16e81d93d2537748943eca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %