5-Bromo-2-cloropirimidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2847.0025 B2847-1G B2847-25G B2847-5G
TCIAB2847.0025EA 359 EUR
TCIAB2847.0025 TCIAB2847-1G TCIAB2847-25G TCIAB2847-5G
5-Bromo-2-cloropirimidina ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloropirimidina
Formula: C₄H₂BrClN₂
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00483232
Núm. CAS: 32779-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ec732d9f2d218b4e73f046c728396e69903e3f&vid=f4ec732d9f2d218b4e73f046c728396e69903e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C