Ácido 16-hidroxipalmítico
Proveedor: Cayman Chemical
9000789-1
9000789-5
CAYM9000789-1EA
69.3
EUR
CAYM9000789-1
CAYM9000789-5
Ácido 16-hidroxipalmítico
Ácido 16-hidroxipalmítico
Formula:
C₁₆H₃₂O₃ Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 95 °C |
Número MDL:
MFCD00002750 Núm. CAS: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |