3-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-metilfenol
A1824-25G A1824-5G
TCIAA1824-25GEA 405 EUR
TCIAA1824-25G TCIAA1824-5G
3-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-o-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Número MDL: MFCD00007787
Núm. CAS: 53222-92-7
EINECS: 258-438-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&vid=e450f27e370c86f860af9350e7c4df6bd7e6c13d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C