4-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1536.0005 A1536-25G A1536-5G
TCIAA1536.0005EA 125 EUR
TCIAA1536.0005 TCIAA1536-25G TCIAA1536-5G
4-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-o-cresol
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129 °C
Número MDL: MFCD00007878
Núm. CAS: 2835-96-3
EINECS: 220-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&vid=acbf19bc6081173fe8c23a1c89c1a5ed0443fa5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %