Colquicina
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 24.2 EUR
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Colquicina
Colquicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Densidad: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078484
Núm. CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,02536