3,5-Di-terc-butilpirocatecol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55207.06
H55207.14
H55207.06EA
38.9
EUR
H55207.06
H55207.14
3,5-Di-terc-butilpirocatecol ≥99%
3,5-Di-terc-butilpirocatecol
Purity: 99%
CAS No.: 1020-31-1
Molecular Formula: C14H22O2
Formula Weight: 222.33
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 1370212
MDL No.: MFCD00008819
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 95…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008819 Núm. CAS: 1020-31-1 EINECS: 213-816-9 |