Cobre ≥99.8% (metals basis), láminas, annealed, uncoated, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46986.RH 46986.RF 46986.RG
46986.RHEA 638 EUR
46986.RH 46986.RF 46986.RG
Cobre ≥99.8% (metals basis), láminas, annealed, uncoated, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Cobre
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈20.2g/30x30cm Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545