Ácido 3-Furanborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0438-1G F0438-5G
TCIAF0438-1GEA 49 EUR
TCIAF0438-1G TCIAF0438-5G
Ácido 3-Furanborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-Furanborónico
Formula: C₄H₅BO₃
Número MDL: MFCD01319007
Núm. CAS: 55552-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443693a2148d1c8fb59c32f90af0793e394a2096&vid=443693a2148d1c8fb59c32f90af0793e394a2096&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %