3,6-Dibromocarbazol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,6-Dibromo-9H-carbazole
H56360.06
H56360.14
H56360.06EA
117
EUR
H56360.06
H56360.14
3,6-Dibromocarbazol ≥99%
3,6-Dibromocarbazol
Purity: 99%
CAS No.: 6825-20-3
Molecular Formula: C12H7Br2N
Formula Weight: 325.00
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD00004961
Formula:
C₁₂H₇Br₂N MW: 325 g/mol Pto. de fusión: 204…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004961 Núm. CAS: 6825-20-3 |