4-Bromosalicilaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
H54850.03
H54850.06
H54850.03EA
203
EUR
H54850.03
H54850.06
4-Bromosalicilaldehído ≥97%
4-Bromosalicilaldehído
Formula:
C₇H₅BrO₂ MW: 201,02 g/mol Pto. de fusión: 50…54 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06252606 Núm. CAS: 22532-62-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...