Nitroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
N0656-25G N0656-5G
TCIAN0656-25GEA 308 EUR
TCIAN0656-25G TCIAN0656-5G
Nitroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Nitroacetato de metilo
Formula: C₃H₅NO₄
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00075480
Núm. CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&vid=6eff02daee5c92c2679d1c5c5b31ffcb945efc4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %