3-Aminotiobenzamida
Proveedor: Cayman Chemical
11064-500 11064-1 11064-5
CAYM11064-500EA 48.4 EUR
CAYM11064-500 CAYM11064-1 CAYM11064-5
3-Aminotiobenzamida
3-Aminotiobenzamida
Formula: C₇H₈N₂S
Número MDL: MFCD04973325
Núm. CAS: 78950-36-4