Dexametasona
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Dexamethasonum
11015-500 11015-1 11015-5
CAYM11015-500EA 83.6 EUR
CAYM11015-500 CAYM11015-1 CAYM11015-5
Dexametasona
Dexametasona
Formula: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392,47 g/mol
Pto. de fusión: 268…271 °C
Número MDL: MFCD00064136
Núm. CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9