4-Fluorobencenosulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55834.MD
H55834.03
H55834.MDEA
35.5
EUR
H55834.MD
H55834.03
4-Fluorobencenosulfonamida ≥98%
4-Fluorobencenosulfonamida
Purity: 98+%
CAS No.: 402-46-0
Molecular Formula: C6H6FNO2S
Formula Weight: 175.18
Melting Point: 124-127°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025384
Formula:
C₆H₆FNO₂S Pto. de fusión: 124…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025384 Núm. CAS: 402-46-0 EINECS: 206-946-2 ADR: 6.1,III |