4-Amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 84.8 EUR
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida 97%
4-Amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031428
Núm. CAS: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5