Ácido mirístico
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 22 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Ácido mirístico
Ácido mirístico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…54 °C
Densidad: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >165 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002744
Núm. CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Índice Merck: 12,06416