1,7-Heptanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0028-25G H0028-5G
TCIAH0028-25GEA 141 EUR
TCIAH0028-25G TCIAH0028-5G
1,7-Heptanodiol ≥98.0% (por GC)
1,7-Heptanodiol
Formula: C₇H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 262°C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 0,953 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002987
Núm. CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4066912d71bd954a0084cda0652fae2b2ca4c960&vid=80036d3d4cf7142dcf8764f937b7c1ec8d77d82e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %