2,2,3-Trimetilbutano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0711-25ML T0711-5ML
TCIAT0711-25MLEA 270 EUR
TCIAT0711-25ML TCIAT0711-5ML
2,2,3-Trimetilbutano ≥96.0% (por GC)
2,2,3-Trimetilbutano
Formula: C₇H₁₆
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: –24°C
Densidad: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039846
Núm. CAS: 464-06-2
EINECS: 207-346-3
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e4c8fec1738d595ed7869395ab4ca882e06177a&vid=91f5a35e7fa74b177cdb8c849b536066540d9e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %