(R)-(+)-1-(2-Bromofenil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, (R)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
H56003.03
H56003.06
H56003.03EA
57.8
EUR
H56003.03
H56003.06
(R)-(+)-1-(2-Bromofenil)etanol ≥98%
(R)-(+)-1-(2-Bromofenil)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 76116-20-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 54-56°
Optical Rotation: +54° (c=1 in chloroform)
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. de fusión: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216591 Núm. CAS: 76116-20-6 |