6-Bromooxindol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
H56012.03
H56012.06
H56012.03EA
70.3
EUR
H56012.03
H56012.06
6-Bromooxindol ≥97%
6-Bromooxindol
Formula:
C₈H₆BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179605 Núm. CAS: 99365-40-9 |