3-Aminobenzamidoxima
Proveedor: Cayman Chemical
11074-500
11074-1
11074-5
CAYM11074-500EA
47.3
EUR
CAYM11074-500
CAYM11074-1
CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxima
3-Aminobenzamidoxima
Formula:
C₇H₉N₃O |
Número MDL:
MFCD08061150 Núm. CAS: 100524-07-0 |