Dihexilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1344-25G P1344-5G
TCIAP1344-25GEA 87 EUR
TCIAP1344-25G TCIAP1344-5G
Dihexilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Dihexilo ftalato
Formula: C₂₀H₃₀O₄
Pto. Ebullición: 333°C
Pto. de inflamación: 177°C
Número MDL: MFCD00043720
Núm. CAS: 84-75-3
EINECS: 201-559-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&vid=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %