Dipropilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0306-25ML P0306-500ML P0306-100ML
TCIAP0306-25MLEA 51 EUR
TCIAP0306-25ML TCIAP0306-500ML TCIAP0306-100ML
Dipropilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Dipropilo ftalato
Formula: C₁₄H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00009371
Núm. CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&vid=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %