Diciclohexilo ftalato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicyclohexyl phthalate
H56004.22
H56004.36
H56004.22EA
45.5
EUR
H56004.22
H56004.36
Diciclohexilo ftalato ≥99%
Diciclohexilo ftalato
Purity: 99+%
CAS No.: 84-61-7
Molecular Formula: C20H26O4
Formula Weight: 330.42
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1889288
MDL No.: MFCD00003849
Formula:
C₂₀H₂₆O₄ MW: 330,42 g/mol Pto. de fusión: 63…67 °C Densidad: 1,383 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003849 Núm. CAS: 84-61-7 EINECS: 201-545-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)