3-Cloro-4-formilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
H55852.03
H55852.06
H55852.03EA
48.4
EUR
H55852.03
H55852.06
3-Cloro-4-formilpiridina ≥98%
3-Cloro-4-formilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 72990-37-5
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD06200712
Formula:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200712 Núm. CAS: 72990-37-5 |