2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12724.14
A12724.22
A12724.36
A12724.14EA
113
EUR
A12724.14
A12724.22
A12724.36
2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano ≥97%
2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano
Purity: 97%
CAS No.: 822-39-9
Molecular Formula: C2H4ClO2P
Formula Weight: 126.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 46-47°/15mm
Beilstein Reference: 506179
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014511
Formula:
C₂H₄ClO₂P Pto. Ebullición: 46…47 °C (15 mmHg) Densidad: 1,415 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) |
Número MDL:
MFCD00014511 Núm. CAS: 822-39-9 EINECS: 212-499-4 UN: 3265 ADR: 8,II |